Mangansulfat monohydrat, powder USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
M1114-12KG M1114-2.5KG M1114-50KGBL
SPCMM1114-12KGEA 12360 DKK
SPCMM1114-12KG SPCMM1114-2.5KG SPCMM1114-50KGBL
Mangansulfat monohydrat, powder USP
Mangansulfat monohydrat
Form: Powder
Formel: MnSO₄·1H₂O
Molekylvægt: 169.02 g/mol
Smeltepunkt: 700
Massefylde: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149159
CAS-nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.