L(+)-Leucin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
L1202-1KG
L1202-25KGBL
L1202-5KG
SPCML1202-1KGEA
4140
DKK
SPCML1202-1KG
SPCML1202-25KGBL
SPCML1202-5KG
L(+)-Leucin USP
L(+)-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Smeltepunkt: 300 °C Massefylde: 1,165 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002617 CAS-nummer: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,05451 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 98.5% Min. |