Isopropylmyristat NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 40660 DKK
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Isopropylmyristat NF
Isopropylmyristat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Kogepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0…1 °C
Massefylde: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008982
CAS-nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 90% Min.