L-Arginin hydrochlorid USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L(+)-Arginin hydrochlorid
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 29600 DKK
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
L-Arginin hydrochlorid USP
L-Arginin hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Molekylvægt: 210.66 g/mol
Smeltepunkt: 218
Massefylde: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064550
CAS-nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.