L(+)-Arginin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
A1334-12KGBL A1334-1KG A1334-25KGBL A1334-50KGBL
SPCMA1334-12KGBLEA 16930 DKK
SPCMA1334-12KGBL SPCMA1334-1KG SPCMA1334-25KGBL SPCMA1334-50KGBL
L(+)-Arginin USP
L(+)-Arginin
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molekylvægt: 174.2 g/mol
Kogepunkt: 368
Smeltepunkt: 238
Massefylde: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.