L(+)-Histidin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
H1021-1KG H1021-25GM
SPCMH1021-1KGEA 15320 DKK
SPCMH1021-1KG SPCMH1021-25GM
L(+)-Histidin USP
L(+)-Histidin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molekylvægt: 155.16 g/mol
Smeltepunkt: 272…273 °C
Massefylde: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064315
CAS-nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.