L-Alanin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
A1253-1KG
A1253-25KGBL
A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA
5520
DKK
SPCMA1253-1KG
SPCMA1253-25KGBL
SPCMA1253-5KG
L-Alanin USP
L-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molekylvægt: 89.09 g/mol Kogepunkt: 189 Smeltepunkt: 79 Massefylde: 1.4 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064410 CAS-nummer: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 13,00203 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 98.5% Min. |