Fumarsyre NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 17170 DKK
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Fumarsyre NF
Fumarsyre
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₄H₄O₄
Molekylvægt: 116.07 g/mol
Kogepunkt: 356
Smeltepunkt: 287
Massefylde: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 273
MDL Number: MFCD00002700
CAS-nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99.5% Min.