Ethyl-4-hydroxybenzoat NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 20130 DKK
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
Ethyl-4-hydroxybenzoat NF
Ethyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Kogepunkt: 297
Smeltepunkt: 116…118 °C
Massefylde: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002353
CAS-nummer: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.