EDTA dikaliumsalt dihydrat ≥99%, Reagent Grade
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1042-12KG
E1042-2.5KG
E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA
15640
DKK
SPCME1042-12KG
SPCME1042-2.5KG
SPCME1042-50KGBL
EDTA dikaliumsalt dihydrat ≥99%, Reagent Grade
EDTA dikaliumsalt dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Smeltepunkt: 272 °C Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150036 CAS-nummer: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Merck Index: 13,03546 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 99% Min. |