2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
E1023-200LTBL E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA 48040 DKK
SPCME1023-200LTBL SPCME1023-20LTMT
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₄
Molekylvægt: 176.21 g/mol
Kogepunkt: 210
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 1.0114 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041928
CAS-nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.