Diethylen glycol monoethyl ether
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 48360 DKK
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
Diethylen glycol monoethyl ether
Diethylen glycol monoethyl ether
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₁₄O₃
Kogepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002872
CAS-nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.