Acetanilid
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Phenylacetamide
A1007-12KGBL A1007-1KG A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA 18450 DKK
SPCMA1007-12KGBL SPCMA1007-1KG SPCMA1007-50KGBL
Acetanilid
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molekylvægt: 135.17 g/mol
Kogepunkt: 304
Smeltepunkt: 115
Massefylde: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 174
MDL Number: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.