Pentylacetat
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
A1280-200LTBL A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA 43310 DKK
SPCMA1280-200LTBL SPCMA1280-20LTMT
Pentylacetat
Pentylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekylvægt: 130.19 g/mol
Kogepunkt: 149
Smeltepunkt: –71 °C
Massefylde: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 23
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009500
CAS-nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN nummer: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.