Diisopropylamin
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Isopropyl-2-propanamine
D2282-200LTBL D2282-20LT
SPCMD2282-200LTBLEA 39620 DKK
SPCMD2282-200LTBL SPCMD2282-20LT
Diisopropylamin
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molekylvægt: 101.19 g/mol
Kogepunkt: 84
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008862
CAS-nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN nummer: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.