2-Ethoxyethylacetat
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylglykolacetat
E1024-200LTBL E1024-20LTMT E1024-4LTGL
SPCME1024-200LTBLEA 45880 DKK
SPCME1024-200LTBL SPCME1024-20LTMT SPCME1024-4LTGL
2-Ethoxyethylacetat
2-Ethoxyethylacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
Molekylvægt: 132.16 g/mol
Kogepunkt: 156
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 0.976 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 54
MDL Number: MFCD00009251
CAS-nummer: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN nummer: 1172
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03787
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.