Dextrin, yellow, powder
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dextrin
DE138-2.5KG DE138-50LBBL
SPCMDE138-2.5KGEA 3650 DKK
SPCMDE138-2.5KG SPCMDE138-50LBBL
Dextrin, yellow, powder
Dextrin
Form: Yellow Powder
Formel: (C₆H₁₂O₆)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081554
CAS-nummer: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4