Dipropylenglycol (mix af isomere)
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dipropylene glycol
D1207-200LTBL D1207-20LT
SPCMD1207-200LTBLEA 26390 DKK
SPCMD1207-200LTBL SPCMD1207-20LT
Dipropylenglycol (mix af isomere)
Dipropylenglycol (mix af isomere)
Formel: C₆H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00051023
CAS-nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.