Zinkchlorid, granular JP, USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
ZI105-12KG ZI105-2.5KG ZI105-50KGBL ZI105-100GM ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA 19730 DKK
SPCMZI105-12KG SPCMZI105-2.5KG SPCMZI105-50KGBL SPCMZI105-100GM SPCMZI105-500GM
Zinkchlorid, granular JP, USP
Zinkchlorid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: ZnCl₂
Molekylvægt: 136.3 g/mol
Kogepunkt: 732
Smeltepunkt: 283
Massefylde: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN nummer: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 97% Min.