Olie fra bomuldsfrø NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CO145-200LTBL CO145-20LT CO145-4LTGL CO145-500MLGL
SPCMCO145-200LTBLEA 28880 DKK
SPCMCO145-200LTBL SPCMCO145-20LT SPCMCO145-4LTGL SPCMCO145-500MLGL
Olie fra bomuldsfrø NF
Olie fra bomuldsfrø
Massefylde: 0.91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130872
CAS-nummer: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7