4-Chlor-3,5-dimethylphenol USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
CH136-12KGBL CH136-25KGBL CH136-50KGBL
SPCMCH136-12KGBLEA 0 DKK
SPCMCH136-12KGBL SPCMCH136-25KGBL SPCMCH136-50KGBL
4-Chlor-3,5-dimethylphenol USP
4-Chlor-3,5-dimethylphenol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114…116 °C
Massefylde: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132 °C
MDL Number: MFCD00002324
CAS-nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.