1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat ≥98.0% NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
CH122-12KGBL CH122-2.5KG CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA 0 DKK
SPCMCH122-12KGBL SPCMCH122-2.5KG SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat ≥98.0% NF
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat
Formel: C₈H₁₆Cl₆O₃
Kogepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179352
CAS-nummer: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.