1-Hexadecanol NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cetylalkohol
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 13480 DKK
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadecanol NF
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Kogepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 46…52 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004760
CAS-nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 90% Min.