Castor olie USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
CA208-200LTBL CA208-20LTMT CA208-4LTGL CA208-500MLGL
SPCMCA208-200LTBLEA 39940 DKK
SPCMCA208-200LTBL SPCMCA208-20LTMT SPCMCA208-4LTGL SPCMCA208-500MLGL
Castor olie USP
Castor olie
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Kogepunkt: 313
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >113 °C (closed cup)
MDL Number: MFCD00130746
CAS-nummer: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908