2-Phenylethanol USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
P1058-100GM P1058-1KG P1058-15.9KGBL
SPCMP1058-100GMEA 1590 DKK
SPCMP1058-100GM SPCMP1058-1KG SPCMP1058-15.9KGBL
2-Phenylethanol USP
2-Phenylethanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 432
Smeltepunkt: 103…105 °C
Massefylde: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 102
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002886
CAS-nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07370