Polyethylenglycol 8.000 NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
PO131-12KG PO131-500GM
SPCMPO131-12KGEA 8350 DKK
SPCMPO131-12KG SPCMPO131-500GM
Polyethylenglycol 8.000 NF
Polyethylenglycol 8.000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 8000 g/mol
Kogepunkt: 250
Massefylde: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779615
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729