1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
L14660.22
L14660.06
L14660.14
L14660.22EA
3190
DKK
L14660.22
L14660.06
L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 123°/0.2mm
Beilstein Reference: 130685
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molekylvægt: 161.20 g/mol Kogepunkt: 123 °C (0.2 mmHg) Smeltepunkt: 63…68 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003192 CAS-nummer: 4641-57-0 EINECS: 225-069-6 |