1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L14660.22 L14660.06 L14660.14
L14660.22EA 3190 DKK
L14660.22 L14660.06 L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless Melting Point: 63-68° Boiling Point: 123°/0.2mm Beilstein Reference: 130685
Formel: C₁₀H₁₁NO
Kogepunkt: 123 °C (0,2 mmHg)
Smeltepunkt: 63…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003192
CAS-nummer: 4641-57-0
EINECS: 225-069-6
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337