Kerosene low odor
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L14479.AP
L14479.0F
L14479.APEA
361
DKK
L14479.AP
L14479.0F
Kerosene low odor
Kerosene - CAS 64742-47-8
CAS No.: 64742-47-8
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 200-250°
Merck Reference: 14,5294
UN No.: 1223
MDL No.: MFCD00135561
Kogepunkt:
200…250 °C Massefylde: 0,800 Flammepunkt: 76 °C (169 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
64742-47-8 EINECS: 265-149-8 UN nummer: 1223 ADR: 3,III Merck Index: 14,5294 |