Tetramethylammoniumhydroxid 25% i vandigopløsning (w/w)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 713 DKK
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tetramethylammoniumhydroxid 25% i vandigopløsning (w/w)
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Kogepunkt: ∼102 °C
Massefylde: 1,014
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008280
CAS-nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN nummer: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224