Phenylselenocyanate 98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 2179-79-5
Molecular Formula: C7H5NSe
Formula Weight: 182.08
Flash Point:
Formel:
C₇H₅NSe Kogepunkt: 116…117 °C (12 mmHg) Massefylde: 1,484 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216944 CAS-nummer: 2179-79-5 ADR: 6.1,II |