N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19948.03 L19948.06 L19948.14
L19948.03EA 615 DKK
L19948.03 L19948.06 L19948.14
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98% CAS No.: 51857-17-1 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2 Formula Weight: 216.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 106-110°/0.3mm Beilstein Reference: 2089264 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00671489
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₂
Kogepunkt: 106…110 °C (0,3 mmHg)
Massefylde: 0,965
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671489
CAS-nummer: 51857-17-1
ADR: 8,III