(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L19690.03
L19690.06
L19690.03EA
534
DKK
L19690.03
L19690.06
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Purity: 99%
CAS No.: 114715-39-8
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 101-103°/3mm
Beilstein Reference: 6477592
Optical Rotation: -2° (neat)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00082638
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Kogepunkt: 101…103 °C (3 mmHg) Massefylde: 1,020 Flammepunkt: 140 °C (284 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082638 CAS-nummer: 114715-39-8 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |