1-Benzyl-3-pyrroline 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
L19496.03
L19496.06
L19496.03EA
420
DKK
L19496.03
L19496.06
1-Benzyl-3-pyrroline 98%
1-Benzyl-3-pyrroline
Purity: 98+%
CAS No.: 6913-92-4
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 111101
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00012324
Formel:
C₁₁H₁₃N Molekylvægt: 159.23 g/mol Kogepunkt: 60 °C (1 mmHg) Massefylde: 0.837 Flammepunkt: 92 °C (197 °F) |
MDL Number:
MFCD00012324 CAS-nummer: 6913-92-4 ADR: 8 III |