1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19358.06
L19358.14
L19358.06EA
447
DKK
L19358.06
L19358.14
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
1-Formyl-4-methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 7556-55-0
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.17
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₂N₂O Kogepunkt: 236…238 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00085930 CAS-nummer: 7556-55-0 |