2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L18575.06
L18575.03
L18575.06EA
4760
DKK
L18575.06
L18575.03
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Purity: 95%
CAS No.: 89992-70-1
Molecular Formula: C9H18ClN2OP
Formula Weight: 236.68
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₈ClN₂OP Kogepunkt: 103…105 °C (0,08 mmHg) Massefylde: 1,061 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00011544 CAS-nummer: 89992-70-1 ADR: 4.2,I |