3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L18094.03
L18094.MD
L18094.03EA
3140
DKK
L18094.03
L18094.MD
3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
3-Methylthiophene-2-methylamine
Purity: 98%
CAS No.: 104163-35-1
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Refractive Index: 1.5565
Boiling Point: 78°/4mm
Beilstein Reference: 108864
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD02093988
Formel:
C₆H₉NS Kogepunkt: 78 °C (4 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093988 CAS-nummer: 104163-35-1 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |