Fomblin® YR-1800
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Perfluoropolyether YR-1800
L17548.06
L17548.14
L17548.06EA
451
DKK
L17548.06
L17548.14
Fomblin® YR-1800
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
CAS No.: 69991-67-9
Refractive Index: 1.3040
MDL No.: MFCD01323324
Massefylde:
1.920 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01323324 CAS-nummer: 69991-67-9 |