1-Phenyl-1,2,3-butanetrione-2-oxime ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17073.03 L17073.06
L17073.03EA 527 DKK
L17073.03 L17073.06
1-Phenyl-1,2,3-butanetrione-2-oxime ≥98%
1-Phenyl-1,2,3-butanetrione-2-oxime
Purity: 98+% CAS No.: 6797-44-0 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Odour: Odourless Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1946580 MDL No.: MFCD00466576
Formel: C₁₀H₉NO₃
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466576
CAS-nummer: 6797-44-0
EINECS: 229-869-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III