2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L16947.03 L16947.06
L16947.03EA 321 DKK
L16947.03 L16947.06
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 95% CAS No.: 59554-39-1 Molecular Formula: C8H11NO3S Formula Weight: 201.25 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD01318156
Formel: C₈H₁₁NO₃S
Molekylvægt: 201.25 g/mol
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318156
CAS-nummer: 59554-39-1