α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
L16878.03
L16878.06
L16878.03EA
423
DKK
L16878.03
L16878.06
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 1737-26-4
Molecular Formula: C9H9F3O
Formula Weight: 190.17
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 62-63°/0.5mm
Beilstein Reference: 2257808
MDL No.: MFCD00039618
Formel:
C₉H₉F₃O Molekylvægt: 190.17 g/mol Kogepunkt: 62…63 °C (0.5 mmHg) Massefylde: 1.237 Flammepunkt: 98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039618 CAS-nummer: 1737-26-4 |