(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-(-)-4-(1-Aminoethyl)toluene, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine
L16329.06 L16329.14 L16329.03
L16329.06EA 822 DKK
L16329.06 L16329.14 L16329.03
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 27298-98-2 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5215 Melting Point: -20° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 2422644 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00145246
Formel: C₉H₁₃N
Molekylvægt: 135.21 g/mol
Kogepunkt: 204 °C
Smeltepunkt: < –20 °C
Massefylde: 0.94
Flammepunkt: 82 °C (179 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145246
CAS-nummer: 27298-98-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 III