2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L13711.MC
L13711.03
L13711.MCEA
614
DKK
L13711.MC
L13711.03
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 80983-34-2
Molecular Formula: C10H13N3O2S
Formula Weight: 239.30
Melting Point: 220-222°
MDL No.: MFCD01075656
Formel:
C₁₀H₁₃N₃O₂S Smeltepunkt: 220…222 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075656 CAS-nummer: 80983-34-2 |