2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Stabilization:
0.1% Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Stab. with ca 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2439-35-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -60°
Boiling Point: 64°/12mm
Beilstein Reference: 1099119
UN No.: UN3302
MDL No.: MFCD00038233
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molekylvægt: 143.19 g/mol Kogepunkt: 64 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: –60 °C Massefylde: 0.943 Flammepunkt: 62 °C (144 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00038233 CAS-nummer: 2439-35-2 EINECS: 219-460-0 UN nummer: 3302 ADR: 6.1 II |