N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L13356.18 L13356.30
L13356.18EA 483 DKK
L13356.18 L13356.30
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide
Purity: 97% CAS No.: 95-31-8 Molecular Formula: C11H14N2S2 Formula Weight: 238.38 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 105-110° Beilstein Reference: 158370 MDL No.: MFCD00022873
Formel: C₁₁H₁₄N₂S₂
Molekylvægt: 238.38 g/mol
Smeltepunkt: 105…110 °C
Massefylde: 1.290
Flammepunkt: 165 °C (329 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022873
CAS-nummer: 95-31-8
EINECS: 202-409-1