cis-1,4-Diacetoxy-2-butene 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L13024.09 L13024.18
L13024.09EA 587 DKK
L13024.09 L13024.18
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene 96%
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Purity: 96% CAS No.: 25260-60-0 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4416 Boiling Point: 120-121°/18mm Beilstein Reference: 1724379 MDL No.: MFCD00059339
Formel: C₈H₁₂O₄
Kogepunkt: 120…121 °C (18 mmHg)
Massefylde: 1,090
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059339
CAS-nummer: 25260-60-0