4-tert-Butylstyrene 94% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol 50 ppm
Stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 94%
CAS No.: 1746-23-2
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: -38°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1903714
MDL No.: MFCD00065126
Formel:
C₁₂H₁₆ Kogepunkt: 219 °C Smeltepunkt: –38 °C Massefylde: 0,884 Flammepunkt: 80 °C (176 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00065126 CAS-nummer: 1746-23-2 EINECS: 217-126-9 |