3-Diethylamino-1-propyne ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4079-68-9
Molecular Formula: C7H13N
Formula Weight: 111.19
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4305
Odour: Amine-like
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1098468
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00039881
Formel:
C₇H₁₃N Kogepunkt: 119…120 °C Massefylde: 0,804 Flammepunkt: 20 °C (68 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00039881 CAS-nummer: 4079-68-9 EINECS: 223-804-5 ADR: 3,II |