1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L12044.06 L12044.14
L12044.06EA 908 DKK
L12044.06 L12044.14
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilised
Formel: C₉H₈F₈O₂
Kogepunkt: 178…179 °C
Massefylde: 1,432
Flammepunkt: 81 °C (177 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039278
CAS-nummer: 355-93-1
EINECS: 206-596-0