4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L11686.06
L11686.03
L11686.06EA
1290
DKK
L11686.06
L11686.03
4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
4-Phenoxyphenyl isocyanate
Formel:
C₁₃H₉NO₂ Kogepunkt: 169…170 °C (3 mmHg) Massefylde: 1,169 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00013876 CAS-nummer: 59377-19-4 ADR: 6.1,III |